  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Elektroforese reagenser
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
Elektroforese reagenser omfatter en hel rekke av produkter som molekylvekt markører, blotting reagenser, farge fjernings reagenser. VWR tilbyr ulike stiger, DNA-markører, protein-markører. Markører kommer i ulike størrelser basepar og volum.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"200"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (E732-25)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 Items
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   100 bp ladder, sufficient for 50 lanes
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Low range DNA ladder, 100 - 1000 bp, 100 lanes, 1×0,5 ml
Artikkenummer: (1B1491-25RXN)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ ...
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (25-2020)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   peqGOLD DNA ladder 100 bp plus is ideal for size determination in the range of 100 to 3000 base pairs. There are no unspecific bands besides the fragm...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Artikkenummer: (N854-1.2ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   EZ-Vision® 1 kb DNA ladder is a pre-mixture of DNA marker, loading buffer and a proprietary fluorescent DNA visualisation dye that can be applied dire...
UOM:  1 * 1,2 ml
Artikkenummer: (25-2030)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 200
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste