Du søkte etter: Termostatbad, Væsker
Væsker for termostatbad og kjøletermostater gir sikker drift for alle applikasjoner som innebærer temperaturkontroll der vann ikke er egnet. Det er viktig å velge den væsken som passer best til applikasjonen. Væskene er tilgjengelig for forskjellige temperaturområder og viskositeter.
Væsker for termostatbad og kjøletermostater gir sikker drift for alle applikasjoner som innebærer temperaturkontroll der vann ikke er egnet. Det er viktig å velge den væsken som passer best til applikasjonen. Væskene er tilgjengelig for forskjellige temperaturområder og viskositeter.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Badvæske som forlenger termostatlevetiden.
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: En serie silikonvæsker som anbefales for bad. Lav toksisitet, inerte, og varer lenge på grunn av sin lave flyktighet.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Badvæskene er omhyggelig utvalgt og testet gjennom lang tids bruk. De egner seg til bruk sammen med varme- eller kjøletermostatbad i tilfeller der det...
HMS
Produsent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
HMS
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Gir svært nøyaktig termostatstyring, selv ved ekstreme temperaturer.
HMS
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Produsent: IKA
Beskrivelse: Type: Heating fluid, Fp: 10 kg, Temperaturområde: +20...+200 °C, Farge: Klar
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
HMS
Produsent: DOW CORNING
Beskrivelse: En serie silikonvæsker som anbefales for bad. Lav toksisitet, inerte, og varer lenge på grunn av sin lave flyktighet.
Produsent: HUBER
Beskrivelse: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Produsent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivelse: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom