Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Leverandør: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Innerhansker Farge Lengde Tykkelse Fp Art.nr Antall
NBR-hansker med bomullsfôr, motstandsdyktige mot fett, mineraloljer og mange kjemikalier 8 grønn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
NBR-hansker med bomullsfôr, motstandsdyktige mot fett, mineraloljer og mange kjemikalier 9 grønn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
NBR-hansker med bomullsfôr, motstandsdyktige mot fett, mineraloljer og mange kjemikalier 10 grønn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
NBR-hansker med bomullsfôr, motstandsdyktige mot fett, mineraloljer og mange kjemikalier 11 grønn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell NB35S
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Liner material 100% bomull
Overflate Smooth
Type mansjett Forbinding om hånden
EN norm EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Godkjent for kontakt med matvarer +
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall