  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (36)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Tilpassing
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
VWR har overganger og koblinger i forskjellige størrelser, former og materialer. Kan strammes for hånd eller med kompatible verktøy.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"127"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Beskrivelse:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Produsent:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Beskrivelse:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
Produsent:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
Produsent:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
Artikkenummer: (HI-001)
Produsent:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
UOM:  1 * 10 Items
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   These integral ferrule fittings are made from PFA.
Produsent:  SCAT Europe
Beskrivelse:   Indre diameter på 1,6 mm, grønn, PFA, grønn, for slange utv. diam: 1,6 mm
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   FlareLock® II, Straight adapter, MNPT, with hex 15/16", PFA, Hull Ø: 9,7 mm, Lengde: 57,9 mm, for slange utv. diam: 12,7 mm, Gjenge: MNPT size 1/2"
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 127
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste 