Du søkte etter: Mat standarder
106  treff i ditt søk
SearchResultCount:"106"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (G-016-1ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Green Tea Catechin Mix, Certified reference material, 100 µg/ml each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl, Ampoule of 1.0 ml
UOM: 1 * 1 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: Amino acids (17) in this standard are 2,5 μmoles per ml in 0,1 N HCl, except L-cystine at 1,25 μmoles per ml.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Amino acid standards for protein hydrolysates containing norleucine, Analytical standard
Produsent: Merck
Beskrivelse: Amino acids listed are 2,5 μmol per ml except L-cystine at 1,25 μmol per ml.
Artikkenummer: (CRM46911)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Deoxynivalenol solution, 200 µg/ml in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EC10A-1KT)
Produsent: Merck
Beskrivelse: A kit of even-carbon fatty acids. Each component individually packaged at quantities indicated.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (O8381-1AMP)
Produsent: Merck
Beskrivelse: NHI-D FAME mix, Analytical standard, Neat, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (47264.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Organic Acids Kit, Analytical standard, Neat
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (18916-1AMP)
Produsent: Merck
Beskrivelse: F.A.M.E. Mix C18:0 - C20:0 (6 components), Certified reference material, Neat, Pkg of 100 mg
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Merck
Beskrivelse: Protein Standard Mix 15 - 600 kDa
Produsent: Merck
Beskrivelse: Aflatoxin G2 solution, 3 µg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
Artikkenummer: (CRM47792)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix, 10 mg/ml in dichloromethane, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (H-107-1ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: 1,25-Dihydroxyvitamin D3-13C3 (25,26,27-13C3) solution, Certified reference material, 5 µg/ml in ethanol, Ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Artikkenummer: (CRM46300)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Aflatoxin mix, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 x 1 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (V-019-1ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Cyanocobalamin is the most common and widely-produced of the vitamin B12 analogs.
UOM: 1 * 1 mL
Artikkenummer: (V-010-1ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: (+/-)-alpha-Tocopherol-D6 (Vitamin E-D6) solution, 500 µg/mL in methanol, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 106
no targeter for Bottom