  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Media, Embedding og montering
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
Innstøpingsmedier og monteringsmedier for støping av permanente slides. Monteringsmediet holder prøvestykket på plass. Innstøpningsmedier er tilgjengelig enten som vannbaserte eller organisk løsemiddel-basert.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Entellan® new is a new mounting medium for cover slippers and is specially suited for commercial automated mounting instruments that operate with cove...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Den definerte hardheten og ensartetheten av materialet som skal kuttes, er svært viktige krav for å få en kutting av jevn kvalitet. Disse kravene kan ...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Water-free mounting media, such as Neo-Mount®, should be used for permanent mounting and long-term storage of samples. Slides processed in pathologica...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM:  1 * 100 g
Artikkenummer: (1.00579.0500)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   DPX mounting medium
UOM:  1 * 500 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   High viscosity mounting medium for cryotomy
UOM:  1 * 125 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 20
  1  2  3  Neste 