Du søkte etter: Base Materialer for Mikrobiologi
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merck-produkter tilbyr høy kvalitet for applikasjoner innen mikrobiologi.
HMS Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: The ingredients used to prepare culture media are very important, because ultimately the results depend on the quality of these compounds. Raw materia...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
HMS
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Proteose peptone, 500 g
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Components of many microbiological growth media.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Yeast extract, 500 g
Artikkenummer: (USBIC2080)
Produsent: US Biological
Beskrivelse: Casamino acids, molecularbiology grade, 500 g
UOM: 1 * 500 g
Produsent: Merck
Beskrivelse: Yeast extract, 5000 g
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
HMS
Artikkenummer: (ICNA0210330401)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
UOM: 1 * 0,45 kg
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
HMS
Produsent: HIMEDIA
Beskrivelse: Peptone, meat Type P, 500 g
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Soluble in water (100 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom