Du søkte etter: Mikrobiologiske tilsetninger og supplementer
20  treff i ditt søk
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ringertabletter (100 x 500 ml), Applikasjon: Dilution, Glass bottle
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Isolering av mikroorganismer krever ofte bruk av selektive medier. Bruk av frysetørrede supplementer sikrer en optimal og standardisert produksjon og ...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Chromocult® Listeria-selektivt agarsupplement, Applikasjon: Listeria
HMS
Artikkenummer: (1.11350.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bactident® Indol, Applikasjon: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Chloramphenicol supplement, Applikasjon: Additive
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Artikkenummer: (OXOISR0050C)
Produsent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivelse: Horse blood defribrinated, Applikasjon: Blood/Serum, Freeze-dried
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (OXOISR0037H)
Produsent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivelse: Potassium Lactate 50% , 1 ml, Applikasjon: Yeast, Freeze-dried
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (USBID9540-05)
Produsent: US Biological
Beskrivelse: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
UOM: 1 * 100 g
Artikkenummer: (MDTC25-022-CI)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
UOM: 1 * 100 mL
Sertifikater
Produsent: BALIS
Beskrivelse: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Artikkenummer: (MDTC25-023-CI)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
UOM: 1 * 100 mL
Sertifikater
Produsent: US Biological
Beskrivelse: Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Artikkenummer: (71279-3)
Produsent: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivelse: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
UOM: 1 * 500 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom