  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Preparert media, flasker
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Velg mellom alternativene nedenfor for å avgrense søket. Flere valg i en hvilken som helst rullegardinmeny kan gjøres. Klikk OK for å oppdatere resultatene dine.
SearchResultCount:"31"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dyrkningsmedier for mikrobiologiske testkrav i næringsmiddelindustrien, til vann- og miljøkontroll og i legemiddelindustrien som er klare til bruk. Se...
HMS
Artikkenummer: (1B1493-1L)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
UOM:  1 * 1 l
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
UOM:  1 * 1 l
HMS
Artikkenummer: (J833-1L)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
UOM:  1 * 1 l
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TSB + TW 80 1% FTM + TW 80 1% , Fylling: 160 ml, Str: 200 ml, Standard: -, Applikasjon: Bacteria, general
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Validering av aseptisk behandling bør omfatte en simuleringstest der det brukes et næringsmedium. Dette kalles mediefyllingstesten eller mediesimuleri...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LB broth, modified, Fylling: 1000 ml, Applikasjon: E.coli
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   SOC medium, Fylling: 100 ml, Applikasjon: E.coli
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 31
  1  2  3  4  Neste 