  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Preparert media, petriskåler
15  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Velg mellom alternativene nedenfor for å avgrense søket. Flere valg i en hvilken som helst rullegardinmeny kan gjøres. Klikk OK for å oppdatere resultatene dine.
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (1.18410.0020)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Det er økende behov for effektiv luftovervåkning på alle områdene der luftbårne mikroorganismer kan kontaminere eller påvirke industrielle produkter o...
UOM:  1 * 20 Items
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Til diverse bruksområder innen mikrobiologi.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Leveres på skål i 90 mm eller i flaske på 125 ml iht. standardene. TLHTh (Tween, lecitin, histidin, tiosulfat) brukes som nøytralisator. Posene levere...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Merckoplate® omfatter et komplett utvalg av ferdige medier til en rekke bruksområder, for eksempel kvantifisering, isolering og påvisning av bakterier...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Plate, 90 mm, TSA tryptisk soya-agar , Applikasjon: Bacteria, general, Standard: -, Fylling: 21 ml
HMS
Artikkenummer: (22.23.136)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   6-well tray, Vogel-Bonner Medium E (VBE), 5 ml, 6-well plate, Applikasjon: Enterococci, Standard: -
UOM:  1 * 3 Items
Produsent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, isolation, de...
Produsent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste