  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Preparert media pulver, poser
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Velg mellom alternativene nedenfor for å avgrense søket. Flere valg i en hvilken som helst rullegardinmeny kan gjøres. Klikk OK for å oppdatere resultatene dine.
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Readycult® for coliforme og enterkokker gjør det enkelt å påvise coliforme. E. coli eller fecale streptokokker i vann. Alt du trenger er et sterilt be...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   W-posene er brettet og har ikke tilkoblinger.
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   T-posen er fylt med forhåndsveid granulert medium. Koble filterenheten (0,2 µm) aspetisk til røret ved hjelp av tilkoblingsenheten. Tilsett steri...
Artikkenummer: (N526-5PK)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non fastidious microorganisms. It may also be used as ...
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Hver pose inneholder en oppveid mengde granulert substrat og leveres dobbelpakket og bestrålt. Ferdig for dyrkning - tilsett bare sterilt vann og prøv...
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   MediaBags TW (Twirl-bag) are filled with pre-weighed granulated media, double-bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste 