Du søkte etter: Turbiditets standarder
26  treff i ditt søk
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity calibration standard, formazin, 100 NTU, Type: Formazine
Artikkenummer: (PE3081-500ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (QC1342-2ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - QC, Type: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Artikkenummer: (PE1081-20ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Kalibreringssett for Turbiquant® 1500 IR/1500 T, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 1000 NTU
HMS
Artikkenummer: (PE3342-500ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (PE1342-2ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Artikkenummer: (QC1081-20ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Turbidity - WP, Type: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Artikkenummer: (84209.600)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (708-0006)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Turbiditets standard, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Type: Formazine, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Hach
Beskrivelse: Stablcal® turbidity standards for all turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazine turbidity standards are t...
HMS
Produsent: Hach
Beskrivelse: Turbiditets standard, Primary opalescent suspension, 4000 NTU, Type: Formazine, 1× 100 ml
Produsent: Hach
Beskrivelse: Turbiditets standard, Stablcal® Turbidity Standards Calibration Kit, < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, Type: Formazine, 5× sealed vial
Produsent: Hach
Beskrivelse: Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each for 0 to 10 NTU, 10 to 100 NTU, 100 to 10...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom