Du søkte etter: Miljø testkit
VWR har testkit for miljøanalyser av jord, vann og luft. Testkittene fins som bærbare eller bordmodeller og enkel eller multiparameter kit. Bruk gjerne søkefiltrene og velg for eksempel kalsium, klor eller pH-analyse.
VWR har testkit for miljøanalyser av jord, vann og luft. Testkittene fins som bærbare eller bordmodeller og enkel eller multiparameter kit. Bruk gjerne søkefiltrene og velg for eksempel kalsium, klor eller pH-analyse.
652  treff i ditt søk
SearchResultCount:"652"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step ill...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Teststrips fra MQuant® (MQ) kan anses som et mobilt laboratorium på et par kvadratmillimeter plaststrips. Som screeningmetode gir de et raskt overblik...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Teststrips fra MQuant® (MQ) kan anses som et mobilt laboratorium på et par kvadratmillimeter plaststrips. Som screeningmetode gir de et raskt overblik...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: COD Cell Tests where customers can measure COD in samples of seawater or unlimited chloride levels.
HMS
Artikkenummer: (1.10307.0500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Test kit, Protein (Biuret)
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
HMS
Artikkenummer: (69888-100ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Test kit, Molybdate reagent solution
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (1.16720.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Raske tester og visuell fargesammenlikning.
HMS
Artikkenummer: (1.11142.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Raske tester og visuell fargesammenlikning.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 652
no targeter for Bottom