  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Mikrobiologiske testsystemer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
VWR har testkit og prøvetakere for mikrobiologisk analyse.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"67"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Enzymtester for å differensiere og identifisere mikroorganismer.
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Testsystem for påvisning av antibakterielle stoffer (inhibitorer) i urin. Denne testen er viktig for endelig diagnostisk evaluering av urinveisinfeksj...
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (1.10649.0001)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Bacillus subtilis (BGA) sporesuspensjon brukes sammen med testagar med pH 6,0 for inhibitortesten med art.nr. 1.10663.0500 og testagaren pH 8,0 for in...
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   For sedimenttesten av antibiotikasulfonamid i henhold til KUNDRAT. Geobacillus-stearothermophilus-sporesuspenjon brukes i forbindelse med testagaren f...
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Mikrobiologiske laboratorier må ha en enkel prosedyre for å opprettholde viktige mikroorganismer i stedet for repetitiv subdyrking, noe som fører til ...
HMS
Artikkenummer: (942152ZF)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Neste