Du søkte etter: Antibiotiske tester
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.10649.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bacillus subtilis (BGA) sporesuspensjon brukes sammen med testagar med pH 6,0 for inhibitortesten med art.nr. 1.10663.0500 og testagaren pH 8,0...
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (1.11499.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: For sedimenttesten av antibiotikasulfonamid i henhold til KUNDRAT. Geobacillus-stearothermophilus-sporesuspenjon brukes i forbindelse med testa...
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Antibiotic Tests, Colistin Sulfate Cs 30 Iu
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Antibiotic Tests, Whatman™, Antibiotic assay discs, Ø 9 mm
Artikkenummer: (OXOIDD0005T)
Produsent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivelse: Used as a screening test prior to serological grouping.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: These products are used in testing the resistance of pathogens to antibiotics. For this test the filter paper sections can be impregnated with the ant...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom