Du søkte etter: Enzymatiske tester
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Enzymatic Tests, Bactident® aminopeptidase, 50 tester
HMS
Artikkenummer: (941970ZA)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM: 1 * 30 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (942152ZF)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 1 Each
HMS Sertifikater
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Produsent: Hach
Beskrivelse: Biological Activity Reaction Test (BART) biodetectors are microbiological diagnostic tools used to identify the presence of process disruptors. Tests ...
Artikkenummer: (APPC416444.2326)
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
UOM: 1 * 50 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom