Handheld refractometers, OPTi
Leverandør: Bellingham + Stanley
OPTi
A range of reliable premium quality instruments for a wide range of applications.
  • Shallow prism dish made of 316 stainless steel
  • Zero calibration with distilled water
  • Automated temperature compensation (ATC)
Leveringsinformasjon: Supplied with two AAA batteries, multi-language guide, certificate of calibration and protective case.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Modell Område Nøyaktighet Oppløsning Fp Art.nr Antall
Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
Honey 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Starch 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
SG 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
PPT 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
Salinity 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Prøvestørrelse (ml) 0,3 ml
Responstid 2 seconds
Driftstemperaturområde (°C) 5…40 °C
B×D×H 54×115×30 mm
Vekt 85 g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall