Inkubatorer med dobbel konveksjon, Heratherm® Advanced Protocol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
390-0478EA 65900 NOK
390-0478 390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477
Inkubatorer med dobbel konveksjon, Heratherm® Advanced Protocol
Inkubatorer Inkubatorer, standard
Heratherm® Advanced Protocol-inkubatorer har dobbel konveksjon, som gjør at brukeren kan velge viftehastighet fra 0 til 100%. Lufthastigheten kan justeres til optimal luftstrøm, avhengig av bruksområdet. Disse enhetene anbefales til en rekke krevende bruksområder i laboratoriet, samt til inkubering av egg, kloning av gener og oppvarmet lagring av medier.
Inkubatorer har et innerkammer i glatt, rustfritt stål med avrundede hjørner som er lett å holde rent. Hyllesystemet kan enkelt fjernes for rengjøring. Enhetene har en innvendig glassdør som gjør det mulig å se på prøver uten at det påvirker temperaturstabiliteten. Enhetene kan stables oppå hverandre for å spare plass, og det kreves ingen verktøy eller stableenheter.
  • Intuitivt brukergrensesnitt med stort display og enkel innstilling av temperatur
  • Utstyrt som standard med grensesnittet RS232 og 42 mm tilgangsport som gjør det mulig å føre inn sensorer for uavhengig dataovervåking
Økt sikkerhet for prøvene med automatisk alarm for overtemperatur. Det er ikke nødvendig å stille inn alarmen manuelt. Flere sikkerhetsfunksjoner beskytter prøvene. Den avansert digital tidtaker kan slå av enheten på et bestemt tidspunkt - kan brukes til å avbryte celledyrking på et bestemt tidspunkt: Du kan velge mellom innstillinger i sanntid eller i antall timer. Enheten slås på og av på til et angitt tidspunkt - ingen sløsing med strømmen når enheten ikke er i bruk.
På grunn av det store temperaturområdet og de store tilgangsportene kan enhetene til og med brukes til tørking.
Leveringsinformasjon: Leveres med 2 perforerte hyller i rustfritt stål, og venstrehengslet dør. Et utvalg av opsjoner og tilbehør er tilgjengelig, ta kontakt for detaljer.
NB: *Note spatial temperartur variasjon er en anelse høyere med viften av – Denne innstilling vil reduserer inntørking av prøve.
*Note spatial temperartur variasjon er en anelse høyere med viften av – Denne innstilling vil reduserer inntørking av prøve.