Du søkte etter: Tønnelagring
Tønneoppbevaring. Paller og moduler laget for tunge tønner, for langvarig oppbevaring. Egner seg godt for tungt utstyr og tunge instrumenter.
Tønneoppbevaring. Paller og moduler laget for tunge tønner, for langvarig oppbevaring. Egner seg godt for tungt utstyr og tunge instrumenter.
25  treff i ditt søk
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: asecos
Beskrivelse: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Produsent: asecos
Beskrivelse: Steel, transportable.
Produsent: asecos
Beskrivelse: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Produsent: asecos
Beskrivelse: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Produsent: asecos
Beskrivelse: Painted or galvanised steel.
Produsent: asecos
Beskrivelse: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: The sumps are applicable for the storage of environmentally hazardous substances.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: These pallets are made of up to 100% recycled polyethylene; dirt hiding black colour is 100% recycled, high visibility yellow is 35% recycled content....
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: These spill pallets are ideal for long-term storage of liquids with high specific gravities and molded-in sump catches leaks, drips and spills.
Artikkenummer: (CEMG8674)
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: This filling station is suitable as a storage and filling station for two 200 L barrels and with additional drum pallet for four 200 L drums.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: These poly drip decks capture drips from containers and drums before they cause slip-and-fall hazards. These decks keep leaky drums and containers fro...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom