Klimaskap, KBF-, KBF P- og KBF LQC-serien
Leverandør: Binder
BIND9020-0327 BIND9020-0325 BIND9020-0323 BIND9020-0321
Klimaskap, KBF-, KBF P- og KBF LQC-serien
Testkammer Klimakammer
KBF-serien er ideell for pålitelige stabilitetstester og nøyaktig opprettholdelse av konstante klimabetingelser. Konstante temperatur- og fuktighetsverdier er de fremragende egenskapene til denne serien. Disse klimaskapene har en stor reservekapasitet og en rekke funksjoner som tilleggsutstyr. De samsvarer også med alle gjeldende retningslinjer for krav til programmering og dokumentasjon, f.eks. ICH, FDA, GMP og GLP.Skapet kan brukes med springvann, det fleksible vannrensesystemet Binder Pure Aqua Service eller deionisert vann.
Skapet leveres med Innvendig glassdør med glatt innside og jevne forseglinger samt gjennomføring med en silikonplugg på Ø 30 mm på venstre side i kammeret. Enheten har MCS-kontroller med LCD-fargeskjerm med 25 programmer som kan lagres. Hvert program har 100 seksjoner, for maksimalt 500 programsegmenter. Integrert elektronisk diagramregistrering, mange alternativer for grafisk visning av prosessparametre og real time klokke.
Fukt kontrolleres med mikroprosessorstyrt befuktings - og avfuktingssystem med et fuktighetsområde på 10 - 80% RF, fuktighetsnøyaktighet på ± 1,5% RF. Enheterne har uavhendig justerbar temperaturkontroll klasse 3.1 med visuel alarm som beskytter både enhet og prøver, samt komplett kit for sikker oppkobling mot vannforsyning.
KBFserien – for nøyaktig simulering av konstante klimabetingelser, for temperatur og RH.
KBF P-serien – KBF med belysning i samsvar med ICH. Den perfekte løsningen for testing av lysstabilitet.
KBF LQC-serien – KBF med belysning i samsvar med ICH og patentert lysmåling, Light Quantum Control (LQC).
Leveringsinformasjon: leveres med to trådhyller i rustfritt stål (KBF P 720 og KBF LQC 720 har tre), Binder test sertifikat, ethernet interfase for kommunikasjonssoftware (APT-COM™ DataControl-System software optional) og hjul på enheter 240 liter eller mer. RS422 interfase er tilgjengelig som opsjon. Kalibrering og validering tilbydes, vennligst be om informasjon.