  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (5)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating). With fixed quilted lining for improved cold prote...
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating.
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 51
  1  2  3  4  5  6  7  Neste