  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "outdoor-caps-and-headbands"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Artikkenummer: (113-8804)
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Denne vendbare luen er laget av 100 % polyester-fleece. Den er ideell for bruk i områder der høy synlighet er nødvendig.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1640)
Produsent:  IBS STOCK ITEMS
Beskrivelse:   This baseball cap is made from 100% cotton twill. Ideal for use in non hazardous applications.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Knitted cap made of 100% acrylic.
Artikkenummer: (KWIN100451900)
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Caps made of 65% polyester and 35% cotton. Ideal for areas where hygiene is required, e.g. in food processing industries.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste