  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (1)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "t-skjorter"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/88/18989888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This soft and comfortable T-shirt with V-neck is made of a double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% ...
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   These high quality shirts are made of 100% cotton.
Produsent:  UVEX
Beskrivelse:   Single jersey classical T-shirt made of combed cotton.
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This protective anti-static T-shirt is both light and comfortable. It is ideal for environments where electro-static resistance is needed. Composed of...
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (Single Jersey). The models in colour grey melange are made of 85% cotton and 15% viscose.
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Shirts made of XA80 fabric consisting of 100% filament polyester with a moisture transport system. The structure is reminiscent of fine silk.
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Tubular knit T-shirts made from 100% ring-spun cotton (single jersey). The grey melange shirt is made from 85% cotton and 15% viscose, while the yello...
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   T-shirt with ribbed neck band, made from 100% polyester.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 16
  1  2  Neste