Carbenicillin disodium salt
Leverandør: PanReac AppliChem
|
Danger
|
A1491.0010EA
4300
NOK
A1491.0010
A1491.0005
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na MW: 422,363 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00077683 CAS-nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |