  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
brposer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (BRDY050979)
Blocked
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Nylon pouch with attachment loop on back.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BRDY099162)
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BRDY806200)
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BRDY051172)
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (113-6941)
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Medium size travel bag
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PRTWB901BKR)
Produsent:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Material pouch, Materiale: Leather, Material pouch, black
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 10
  1  2  Neste