Cyklopentylmethylether ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
Stabilisering:
stabilisert med BHT/Ionol 50 ppm
84565.360EA
2490
NOK
84565.360
84565.290
Cyklopentylmethylether ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Cyklopentylmethylether
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Smeltepunkt: –140 °C Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: –1 °C (closed cup) |
MDL nummer:
MFCD08276401 CAS-nummer: 5614-37-9 FN: 3271 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Colouration | Max. 10 APHA |
Peroxides (as H2O2) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |