Du søkte etter: kromatografi standarder
90  treff i ditt søk
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (81475-250MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, ∼682000 Mn, Mw/Mn ~1,06, Supelco®
UOM: 1 * 250 mg
Artikkenummer: (86501-10ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Standard for GC, Test mixture 2 for apolar capillary columns according to Grob, Supelco®, ready-to-use
UOM: 1 * 10 mL
Artikkenummer: (47310-U)
Produsent: Merck
Beskrivelse: HPLC Standard, Nucleosides Test Mix, Supelco®, in 1% sodium formate (varied conc.), Analytical standard, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, Mw 5,000 (Typical), Supelco®, Glass bottle
Artikkenummer: (181293-10G)
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, Poly(acrylic acid), average Mn 130000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 10 g
Artikkenummer: (31430-1EA)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Dextran is a D-glucosyl homopolysaccharide which has a-1,6 glucosidic linkages with different branches through α-1,2, α-1,3, and α-1,4 linkages corres...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (03565-1EA)
Produsent: Merck
Beskrivelse: MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp va...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, ∼164200 Mn, Mw/Mn ~1,66, Supelco®
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, ~275000 Mn, Mw/Mn ~1,03, Supelco®
Produsent: Merck
Beskrivelse: Poly(methyl methacrylate) is a rigid and transparent type of polymer material. It is obtained via polymerization of methyl methacrylate monomer.
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, ~18600,Mw, Mw/Mn <1,20, Supelco®
Produsent: Merck
Beskrivelse: Dextran from Leuconostoc mesenteroides may be used as standard in gel chromatography analysis to determine fractional composition of protein, carbohyd...
Produsent: Merck
Beskrivelse: Pullulan standards are mostly used to determine molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked ...
Artikkenummer: (181676-1SET)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal be...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (181846-25G)
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, Poly(dimethylsiloxane), average Mw 95000 (Typical), average Mn 50000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Artikkenummer: (182192-5G)
Produsent: Merck
Beskrivelse: GPC Standard, Poly(lauryl methacrylate) solution, Mw 570000 (Typical), average Mn 290000 (Typical), Supelco®, 25 wt. % in toluene, Analytical standard
UOM: 1 * 5 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom