7-Amino-1H-indazole 97%
Warning
H34042.06EA 2475 NOK
H34042.06
7-Amino-1H-indazole 97%
7-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 151…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022790
CAS-nummer: 21443-96-9
EINECS: 244-391-8