Dicyclohexyl phthala ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H56004.22EA 560 NOK
H56004.22 H56004.36
Dicyclohexyl phthala ≥99%
Dicyclohexyl phthala
Formel: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330,42 g/mol
Smeltepunkt: 63…67 °C
Tetthet: 1,383
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003849
CAS-nummer: 84-61-7
EINECS: 201-545-9