(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
L01562.14EA
1925
NOK
L01562.14
L01562.06
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₆H₂₄BrP MW: 447,36 g/mol Smeltepunkt: 268…270 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00031580 CAS-nummer: 2378-86-1 EINECS: 219-159-4 |