Chloropentaamminecobalt (III) chloride
Leverandør: Alfa Aesar
CAS No.: 13859-51-3
Molecular Formula: H15Cl3CoN5
Formula Weight: 250.44
Physical Form: Powder
Density: 1.819
Appearance: Purple
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water, soluble in conc. H2SO4. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00064728
Formel: H₁₅Cl₃CoN₅
CAS-nummer: 13859-51-3
EINECS: 237-594-8
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g 13765.09
2 g 13765.04
50 g 13765.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 1.819
Smeltepunkt dec.
Formel vegt 250.44
CAS-nr 13859-51-3
Oppløslighet Slightly soluble in water, soluble in conc. H2SO4. Insoluble in alcohol
Fyskisk form Powder
Lukt Odourless
Molekylformel H15Cl3CoN5
utseende Purple
MDL No. MFCD00064728
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall