Benzyloxyacetyl chloride ≥95%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 19810-31-2
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 84-87°/0.4mm
Beilstein Reference: 1947363
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010768
Formel: C₉H₉ClO₂
MDL Number: MFCD00010768
CAS-nummer: 19810-31-2
FN: 3265
ADR: 8,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L14337.03
25 g L14337.14
5 g L14337.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 184.62
CAS-nr 19810-31-2
Renhet 95%
brytningsindeks 1.5230
Lagringstemp 2°C to 8°C
Flash point >110°(230°F)
kokepunkt 84-87°/0.4mm
Molekylformel C9H9ClO2
MDL No. MFCD00010768
UN No. 3265
Beilstein reference 1947363
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall