5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine) ≥99%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307,10
Smelting Pt: 191°C - 194°C
Storage Temperature: Kjøleskap
MDL Number: MFCD00006529
CAS-nummer: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 1 g ACRO228590010
Glass bottle 500 mg ACRO228595000
Glass bottle 2,5 g ACRO228590025
Glass bottle 10 g ACRO228590100
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall