5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 59-14-3
Molecular Formula: C9H11BrN2O5
Formula Weight: 307.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30395
Merck Reference: 14,1452
Optical Rotation: +31° (c=1 in 0.1N HCl)
MDL No.: MFCD00006529
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₅
MDL Number: MFCD00006529
CAS-nummer: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H27260.03
250 mg H27260.MD
5 g H27260.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt ca 190° dec.
Formel vegt 307.10
CAS-nr 59-14-3
Renhet 99%
Lagringstemp 2°C to 8°C
Molekylformel C9H11BrN2O5
MDL No. MFCD00006529
Optical Rotation +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Merck reference 14,1452
Beilstein reference 30395
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall