5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Leverandør: Molekula
MOLE10130089-25MGEA 0 NOK
MOLE10130089-25MG
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00866530
CAS-nummer: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1