3-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L14414.06EA 2800 NOK
L14414.06 L14414.03
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formel: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,23 g/mol
Kokepunkt: 125…127 °C (0,5 mmHg)
Smeltepunkt: 62…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014397
CAS-nummer: 728-80-3
EINECS: 000-000-0