  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Mikroventiler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/22/18989522.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add 1/4” and 1/8” connections from Flaretek®. Wit...
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   O-ring free design, 1/2" or 1/4" orifice.
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (ENTE201-42-01-3)
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste 