  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (6)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "sputum-oppsamlingsbeholder"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, translucent
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, translucent.
Artikkenummer: (BRND62305)
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 Items
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Oppsamlingssystem for sputum, sterilt, SputEm™, med skrulokk pluss grønn transportbeholder med smekklokk, Kapasitet: 50 ml
UOM:  1 * 72 Items
Produsent:  GREINER BIO ONE
Beskrivelse:   Faeces container, with screw cap and spoon, Volum: 52 ml, Høyde: 57 mm, PS, Ytre diam: 41 mm
Produsent:  LP ITALIANA SPA
Beskrivelse:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Kapasitet: 25 ml, Høyde: 80 mm, PP, with spoon, without label, Ytre diam: 25 mm
Produsent:  BOETTGER, PAUL
Beskrivelse:   Sputum Container, With screw cover, fitted, sterile, Kapasitet: 24 ml, Høyde: 23 mm, PS, Ytre diam: 70 mm
Artikkenummer: (BOET07.051.2000)
Produsent:  BOETTGER, PAUL
Beskrivelse:   with assembled stopper, Kapasitet: 20 ml, Høyde: 75 mm, PS, Ytre diam: 22 mm
UOM:  1 * 1.000 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 10
  1  2  Neste