Du søkte etter: Spesialkyvetter
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (634-0944)
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART2630)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (KART2618)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 Items
Artikkenummer: (TINT605534)
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (PERCB0017054)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Artikkenummer: (LPIT110511)
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM: 1 * 1.000 Items
Artikkenummer: (HACHHBK059)
Produsent: Hach
Beskrivelse: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom