n-Pentan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Leverandør: Merck Millipore
Danger
Synonymer: Pentane
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kokepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Tetthet: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009498
CAS-nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
FN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Indeks: 13,07193
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.04 g/l (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8 %(V)
Density 0.63 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 2,5 l 1.00882.2500
Glass bottle 1 l 1.00882.1000
Glass bottle 4 l 1.00882.4000
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall