  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Reagenser for fjerning av fargeløsning
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (E732-25)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 Items
HMS
Produsent:  Biotium
Beskrivelse:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 Items
Produsent:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Artikkenummer: (PIER24614)
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Silver Stain rescue reagent can recover over-developed or unevenly developed gels, saving the time and frustration of having to reload the sample, run...
UOM:  1 * 40 ml
Artikkenummer: (J62931.8U)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 Items
HMS
Artikkenummer: (ICNA112350200)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small "teabag" c...
UOM:  1 * 50 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6