Du søkte etter: Progesterone
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (46665-250MG)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Progesterone, Supelco®
UOM: 1 * 250 mg
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Progesterone 98%
HMS
Produsent: TCI EUROPE
Beskrivelse: Progesterone ≥98.0% (by HPLC)
Artikkenummer: (EHERC16342000)
Produsent: EHRENSTORFER GMBH
Beskrivelse: Progesterone
UOM: 1 * 0,25 g
Artikkenummer: (PROOBP449)
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Progesterone
UOM: 1 * 50 mg
Artikkenummer: (PROOICRS0400)
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Progesterone
UOM: 1 * 100 mg
Artikkenummer: (MOLEM71452029)
Produsent: Molekula
Beskrivelse: Progesterone
UOM: 1 * 25 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom