β-Nitrostyrene for syntese
Leverandør: Merck Millipore
Warning
Formel: C₈H₇NO₂
Storage Temperature: Romtemperatur
CAS-nummer: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 25 g 8.18165.0025
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall