2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 464192-28-7
Molecular Formula: C4H2BrNOS
Formula Weight: 192.03
Melting Point: 92-96°
MDL No.: MFCD03788567
  Formel: C₄H₂BrNOS
MDL Number: MFCD03788567
CAS-nummer: 464192-28-7
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 92-96°
Formel vegt 192.03
CAS-nr 464192-28-7
Renhet 95%
Molekylformel C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall