2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7170-76-5
Molecular Formula: C5H8N2S.HBr
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 287-293°
Beilstein Reference: 3690705
  Formel: C₅H₉BrN₂S
CAS-nummer: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 287-293°
Formel vegt 209.11
CAS-nr 7170-76-5
Renhet 98%
Molekylformel C5H8N2S.HBr
MDL No. MFCD00035212
Beilstein Reference 3690705
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall