Progesterone ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₂₁H₃₀O₂
Smelting Pt: 126°C - 131°C
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00003658
CAS-nummer: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 25 g ACRO225650250
Glass bottle 100 g ACRO225651000
Glass bottle 5 g ACRO225650050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall