trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 5153-68-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1864209
MDL No.: MFCD00024828
Formel: C₉H₉NO₂
CAS-nummer: 7559-36-6
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g A14721.22
25 g A14721.14
5 g A14721.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 100-104°
Formel vegt 163.18
CAS-nr 5153-68-4
Renhet 98%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molekylformel C9H9NO2
MDL No. MFCD00024828
Beilstein reference 1864209
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall