  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "tester-for-mikroorganismer"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/38/18989538.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Mikrobiologiske laboratorier må ha en enkel prosedyre for å opprettholde viktige mikroorganismer i stedet for repetitiv subdyrking, noe som fører til ...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   LUMISTOX NACL SOLUTION 2% LCK 1 * 250 ml
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   The Total Coliform MEL Laboratory is designed for analysts who need portable or small-scale microbiology testing capabilities. From a remote field loc...
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Hach Paddle testers allow fast, easy screening of water samples, solid surfaces, and nonviscous liquids where unsanitary conditions may exist. The pad...
Artikkenummer: (HACH2432427)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria. Sulfate reducing bacteria (SRB) are o...
UOM:  1 * 27 Items
Artikkenummer: (HACH2831409)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
UOM:  1 * 9 Items
Artikkenummer: (HACH2918700)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   BOD seed inoculum for use in biochemical oxygen demand (BOD5) test procedures. A blend of specialized microbial cultures in an easy-to-use capsule. De...
UOM:  1 * 50 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste